Learn More
Cytiva Colonnes de centrifugation SpinTrap™
Utilisation pour une purification simple et à petite échelle des protéines marquées à l’histidine et le screening rapide d’expression. Le Kit et colonnes de centrifugation SpinTrap™ de Cytiva comprend des colonnes de centrifugation préconditionnées à usage unique.
Marque: Cytiva 28-9321-71
Description
- Colonnes de centrifugation à usage unique préconditionnées avec du milieu haute performance Ni Sepharose préchargé d’ions nickel ; fuite d’ions négligeable
- Une exécution standard de microcentrifugeuse prend environ 10 min.
- Produisent jusqu’à 750 μmg de protéines purifiées par colonne
- Permettent la purification directe des lysats cellulaires clarifiés et non clarifiés
- Également utile pour le screening d’un grand nombre de lysats bactériens à petite échelle
- Le kit en option contient du tampon, permettant des purifications rapides et pratiques sans étape de préparation de tampon fastidieuse
Caractéristiques du milieu :
- Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Stable (à long terme) dans la gamme de pH 3 à 12
- Granulométrie moyenne : 34 μm
Informations sur la commande
Le kit contient 50 colonnes et une boîte de kit de tampons His (2 x 100 ml de solution mère de phosphate 8X, pH 7,4 et 100 ml d’imidazole 2M très pur, pH 7,4)
Spécification
His SpinTrap est une colonne de centrifugation pré-conditionnée à usage unique pour purifier les protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité d’ions métalliques immobilisés (IMAC) | |
2 à 14 | |
4°C à 30°C | |
Kit His SpinTrap |
1 boîte His SpinTrap et 1 boîte de kit de tampons His | |
Agarose à 6 % hautement réticulée | |
1 pièce |
Sécurité et traitement
- Dangers||
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin..
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 15% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.