Learn More
Cytiva Milieu à débit rapide Glutathione Sepharose™ 4
Purification en une étape des protéines marquées à la GST et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione. Le milieu de glutathione Sepharose4 à débit rapide est utilisé pour la purification de protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres S-tranférases ou de protéines dépendantes de la glutathione.
740.00€ - 8632.00€
Spécification
Capacité de liaison | gt; 10 mg/ml |
---|---|
Description | Le Glutathione Sepharose 4 Fast Flow est une résine d’affinité particulièrement adaptée à la purification des protéines marquées à la GST en mode de traitement par lots ou lorsque l’extrapolation est nécessaire. |
Débit | <450 cm/h. |
Contenus des kits | Bras d’espaceur 10 carbone, 4 % d’agarose, dimension des particules 90 μm |
Matrice | Agarose à 4 % fortement réticulée |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11595015
|
Cytiva
17-5132-02 |
100 ml |
2200.00€
100mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11585015
|
Cytiva
17-5132-01 |
25 ml |
740.00€
25mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11505025
|
Cytiva
17-5132-03 |
500 ml |
8632.00€
500mL |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Glutathione couplé à du Sepharose4 débit rapide via le bras espaceur à 10 carbones
- Capacité de liaison protéique : ≈10 mg de GST recombinante/ml de milieu(dépendant du débit)
- La capacité de liaison et les propriétés à haut débit permettent une mise à l’échelle
- Les conditions d’élution douces préservent l’antigénicité et la fonction protéiques
- Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
- Stabilité au pH : 3 à 12
Spécification
gt; 10 mg/ml | |
<450 cm/h. | |
Agarose à 4 % fortement réticulée | |
4°% d’agarose hautement réticulé | |
matrice de base 150 à 250 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/60, hauteur du lit 25 cm | |
Débit rapide de glutathion Sepharose 4 Fast Flow |
Le Glutathione Sepharose 4 Fast Flow est une résine d’affinité particulièrement adaptée à la purification des protéines marquées à la GST en mode de traitement par lots ou lorsque l’extrapolation est nécessaire. | |
Bras d’espaceur 10 carbone, 4 % d’agarose, dimension des particules 90 μm | |
3 à 12 | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol | |
90 μm | |
Glutathione et bras de liaison à 10 carbones |