Learn More
Cytiva Milieu à débit rapide Glutathione Sepharose™ 4
Purification en une étape des protéines marquées à la GST et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione. Le milieu de glutathione Sepharose4 à débit rapide est utilisé pour la purification de protéines marquées à la GST à partir de lysats bactériens et d’autres S-tranférases ou de protéines dépendantes de la glutathione.
Marque:  Cytiva 17-5132-03
Code produit. 11505025
  • 8900.00€ / 500mL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Glutathione couplé à du Sepharose4 débit rapide via le bras espaceur à 10 carbones
  • Capacité de liaison protéique : ≈10 mg de GST recombinante/ml de milieu(dépendant du débit)
  • La capacité de liaison et les propriétés à haut débit permettent une mise à l’échelle
  • Les conditions d’élution douces préservent l’antigénicité et la fonction protéiques
  • Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
  • Stabilité au pH : 3 à 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
gt; 10 mg/ml
<450 cm/h.
Agarose à 4 % fortement réticulée
4°% d’agarose hautement réticulé
matrice de base 150 à 250 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/60, hauteur du lit 25 cm
500 ml
Glutathione et bras de liaison à 10 carbones
Le Glutathione Sepharose 4 Fast Flow est une résine d’affinité particulièrement adaptée à la purification des protéines marquées à la GST en mode de traitement par lots ou lorsque l’extrapolation est nécessaire.
Bras d’espaceur 10 carbone, 4 % d’agarose, dimension des particules 90 μm
3 à 12
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
90 μm
Débit rapide de glutathion Sepharose 4 Fast Flow
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol