Learn More
Cytiva Peignes revêtus de PTFE pour cuves d’électrophorèse verticales en format standard Amersham™
Pour une utilisation avec les unités d’électrophorèse verticale sur gel de format standard
Marque:  Cytiva SE511-15-1.0
Code produit. 10641186
  • 185.00€ / 1 pièce
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponibles dans des tailles qui forment 10, 15, 20 ou 28 puits
  • La plupart des peignes sont disponibles en trois épaisseurs : 0,75, 1 et 1,5 mm
  • Former des puits de 25 mm de profondeur (sauf un peigne à 28 puits qui forme des puits de 15 mm de profondeur)
  • Le volume d’échantillon retenu par chaque puits dépend de l’épaisseur du gel, de la profondeur du puits et du nombre de puits par peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale sur gel Format standard SE600, SE400
PTFE
0,03 in
5,7 μL
0,98 in
Peigne
15
0,1 cm
0,57 cm
2,5 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Peignes revêtus de PTFE pour cuves d’électrophorèse verticales en format standard Amersham™ > 15 puits ; épaisseur de 1,0 mm