Learn More
Macherey-Nagel™ Écart de rétention CW de la colonne GC
219.00€ - 545.00€
Spécification
Type | Espace de rétention de colonne GC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Solvants et particulièrement pour le méthanol et l’eau |
Plage de températures | 250°C |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10526521
|
Macherey-Nagel™
723712.10 |
0,25 mm | 10 m |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546691
|
Macherey-Nagel™
723712.25 |
0,25 mm | 25 m |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10661302
|
Macherey-Nagel™
723713.10 |
0,32 mm | 10 m |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10661492
|
Macherey-Nagel™
723713.25 |
0,32 mm | 25 m |
451.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10184651
|
Macherey-Nagel™
723714.25 |
0,53 mm | 25 m |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10586861
|
Macherey-Nagel™
723714.10 |
0,53 mm | 10 m |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Espace de rétention de colonne GC | |
Solvants et particulièrement pour le méthanol et l’eau | |
250°C | |
1 de chaque |