Learn More
Macherey-Nagel™ Écart de rétention CW de la colonne GC
Marque: Macherey-Nagel™ 723713.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
250°C | |
1 de chaque |
Espace de rétention de colonne GC | |
Solvants et particulièrement pour le méthanol et l’eau | |
25 m |