Learn More
Gatifloxacine sesquihydratée, Thermo Scientific Chemicals
Un antibiotique à large spectre
37.00€ - 370.00€
Identifiants chimiques
CAS | 180200-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H22FN3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.40 |
Numéro MDL | MFCD00895399 |
Clé InChI | XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 5379 |
ChEBI | CHEBI:5280 |
Nom IUPAC | 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
SMILES | COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66036.03 |
1 g |
37.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66036.06 |
5 g |
92.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66036.14 |
25 g | |||||||
Description
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
180200-66-2 | |
375.40 | |
XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N | |
CHEBI:5280 | |
COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1 |
C19H22FN3O4 | |
MFCD00895399 | |
5379 | |
1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
Specifications
Gatifloxacin sesquihydrate | |
Poudre | |
C19H22FN3O4 | |
14,4376 | |
XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N | |
1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid | |
5379 | |
402.42 | |
684°C |
Gatifloxacin Sesquihydrate | |
180200-66-2 | |
MFCD00895399 | |
Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL | |
COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1 | |
375.40 | |
CHEBI:5280 | |
Blanc à jaune |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'rtecsNumber' : VB1983600
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only