Learn More
Gatifloxacine sesquihydratée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15417239
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Un antibiotique à large spectre
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180200-66-2
Formule moléculaire C19H22FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 375.40
Numéro MDL MFCD00895399
Clé InChI XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 5379
ChEBI CHEBI:5280
Nom IUPAC 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gatifloxacin sesquihydrate
Type Gatifloxacin Sesquihydrate
Forme physique Poudre
Merck Index 14,4376
Informations sur la solubilité Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Poids de la formule 402.42
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Point d’ébullition 684°C