Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique étanches aux gaz
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
107.00€ - 231.00€
Spécification
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
---|---|
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Type de connexion | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12997556
|
Trajan™
005330 |
Amovible | 100 μl | 22 G | Carlo Erba / Fisons / Leap / CTC ASD200 et AS800 |
107.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10742002
|
Trajan™
001957 |
Fixe | 5 μl | 23 G | PerkinElmer Autosystem |
231.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12977556
|
Trajan™
005331 |
Fixe | 100 μl | 22 G | Échantillonneur automatique CTC, Carlo Erba, Fisons |
107.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
0,02 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque |