Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique étanches aux gaz
Remplacez les seringues pour Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, etc.
Marque: Trajan™ 005331
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
22 G | |
0,71 mm | |
2 po | |
100F-C/T-GT-LC | |
100 μl | |
Fixe |
0,02 in | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance | |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
Chaque | |
Échantillonneur automatique CTC, Carlo Erba, Fisons |