Learn More
Garcin™ Détergent désinfectant Bactinyl
Utilisez le détergent désinfectant pour désinfectant Garcin™ Bactinyl comme nettoyant d’entretien et désinfectant. Ses substances actives comprennent les peroxydes, les ammoniums quaternaires et l’éthanol.
21.52€ - 109.00€
Spécification
Type de produit Détergent désinfectant Bactinyl
Forme Liquide
pH 10 ± 1
Aspect Opalescent
Certifications/Conformité EN 1040, EN 1276, spectre NF T 72-151 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 et NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11798723
Afficher les documents
Garcin™
LB920670
5 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11788743
Afficher les documents
Garcin™
LB920723
500 ml Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Stérile
  • Rinçage non justifié en cas de séchage complet
  • Inodore
  • Inactivation du virus VIH en 5 minutes
  • Homologués pour le contact avec des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Détergent désinfectant Bactinyl
10 ± 1
EN 1040, EN 1276, spectre NF T 72-151 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 et NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398
1 de chaque
Liquide
Opalescent
4°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • bctinyl perfumed
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride