Learn More
Garcin™ Détergent désinfectant Bactinyl
Utilisez le détergent désinfectant pour désinfectant Garcin™ Bactinyl comme nettoyant d’entretien et désinfectant. Ses substances actives comprennent les peroxydes, les ammoniums quaternaires et l’éthanol.
Marque: Garcin™ LB920723
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stérile
- Rinçage non justifié en cas de séchage complet
- Inodore
- Inactivation du virus VIH en 5 minutes
- Homologués pour le contact avec des denrées alimentaires
Spécification
Détergent désinfectant Bactinyl | |
10 ± 1 | |
EN 1040, EN 1276, spectre NF T 72-151 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 et NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398 | |
4°C | |
500 ml |
Liquide | |
Opalescent | |
Flacon | |
1/boîte |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.