Learn More
Galène, minéral naturel, de ≈1 à 2 po., Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 96.60€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-87-0 |
---|---|
Formule moléculaire | PbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.30 |
Numéro MDL | MFCD00016280 |
Clé InChI | FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide |
CID PubChem | 14819 |
Nom IUPAC | sulfanylidèneplomb |
SMILES | [S--].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15466485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042546.KF |
1 Ea. |
28.40€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15476485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042546.KJ |
5 Pc. |
96.60€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-87-0 | |
239.30 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14819 | |
[S--].[Pb++] |
PbS | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
sulfanylidèneplomb |
Spécification
Galena | |
Amas de cristaux, 1 pièce de ≈150 g | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfanylidèneplomb | |
14819 | |
Sachet |
1314-87-0 | |
PbS | |
UN3077 | |
Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.25 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OG4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only