Learn More
Galène, minéral naturel, de ≈1 à 2 po., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15476485
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Pc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-87-0
Formule moléculaire PbS
Poids moléculaire (g/mol) 239.30
Numéro MDL MFCD00016280
Clé InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
CID PubChem 14819
Nom IUPAC sulfanylidèneplomb
SMILES [S--].[Pb++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Galena
Forme physique Amas de cristaux, 1 pièce de ≈150 g
Quantité 5 Pc.
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl
Poids de la formule 239.25
Conditionnement Sachet