Learn More
Siliciure de gadolinium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
102.00€ - 430.00€
Identifiants chimiques
CAS 12134-75-7
Formule moléculaire GdH8Si2+3
Poids moléculaire (g/mol) 221.484
Numéro MDL MFCD00144382
Clé InChI AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 71434213
Nom IUPAC gadolinium(3+) ; silane
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333448
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036356.04
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11343448
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036356.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
12134-75-7
221.484
AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(3+) ; silane
GdH8Si2+3
MFCD00144382
71434213
[SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Spécification
Gadolinium silicide
Pièces
GdH8Si2+3
AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(3+) ; silane
71434213
99.9%
12134-75-7
(Base des métaux)
MFCD00144382
[SiH4].[SiH4].[Gd+3]
221.484
213.42
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-216-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante