Learn More
Siliciure de gadolinium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11333448
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12134-75-7
Formule moléculaire GdH8Si2+3
Poids moléculaire (g/mol) 221.484
Numéro MDL MFCD00144382
Clé InChI AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 71434213
Nom IUPAC gadolinium(3+) ; silane
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium silicide
Forme physique Pièces
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 213.42
Pourcentage de pureté 99.9%