Learn More
Hydrate d’oxalate de gadolinium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
35.70€ - 92.72€
Identifiants chimiques
CAS | 100655-00-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8Gd2O13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 602.62 |
Numéro MDL | MFCD00150145 |
Clé InChI | FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1 |
CID PubChem | 92020445 |
Nom IUPAC | gadolinium;acide oxalique;hydrate |
SMILES | O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015308.14 |
25 g |
35.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015308.22 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
100655-00-3 | |
602.62 | |
FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N | |
92020445 | |
O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O |
C6H8Gd2O13 | |
MFCD00150145 | |
oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1 | |
gadolinium;acide oxalique;hydrate |
Spécification
(decomposition) | |
110°C (in -6H2O) | |
Blanc | |
(REO) | |
Gd2(C2O4)3·xH2O | |
UN3288 | |
FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N | |
gadolinium;acide oxalique;hydrate | |
92020445 | |
99.9% |
Gadolinium(III) oxalate hydrate | |
100655-00-3 | |
Poudre | |
C6H8Gd2O13 | |
MFCD00150145 | |
oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1 | |
O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O | |
602.62 | |
578.56 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante