Learn More
Hydrate d’oxalate de gadolinium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11387118
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100655-00-3
Formule moléculaire C6H8Gd2O13
Poids moléculaire (g/mol) 602.62
Numéro MDL MFCD00150145
Clé InChI FEIDMMDEDUAFJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalic acid-gadolinium-water 3/2/1
CID PubChem 92020445
Nom IUPAC gadolinium;acide oxalique;hydrate
SMILES O.[Gd].[Gd].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) oxalate hydrate
Point de fusion 110°C (in -6H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Gd2(C2O4)3·xH2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 578.56 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic