Learn More
Borure de gadolinium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
47.94€ - 128.64€
Identifiants chimiques
CAS 12008-06-9
Formule moléculaire B6Gd
Poids moléculaire (g/mol) 222.11
Numéro MDL MFCD00049942
Clé InChI FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
CID PubChem 25021694
Nom IUPAC Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
SMILES [Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11393618
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039225.03
1 g
47.94€
1g
11303628
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039225.06
5 g
128.64€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12008-06-9
222.11
FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
25021694
[Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
B6Gd
MFCD00049942
gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
Spécification
Gadolinium boride
Poudre
B6Gd
gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
[Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
222.11
222.12
Odorless
12008-06-9
(Base des métaux)
MFCD00049942
FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
25021694
99.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-530-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante