Learn More
Borure de gadolinium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303628
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12008-06-9
Formule moléculaire B6Gd
Poids moléculaire (g/mol) 222.11
Numéro MDL MFCD00049942
Clé InChI FYKPSYVUFHLGOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium boride, gadolinium boride, gdb6, gadolinium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide, gadolinium 2+ ion pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide
CID PubChem 25021694
Nom IUPAC Gadolinium(2+) pentacyclo[3.1.0.0¹,³.0²,⁴.0⁴,⁶]hexaborane-1,4-diuide
SMILES [Gd++].B12B3[B-]11B4B1[B-]234
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium boride
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 222.12
Pourcentage de pureté 99.5%