Learn More
Sulfate G418 (poudre blanche à blanc cassé), Fisher BioReagents
67.25€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108321-42-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H44N4O18S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 692.70 |
Numéro MDL | MFCD00058314 |
Clé InChI | UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N |
CID PubChem | 134129582 |
Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10204773
|
Fisher BioReagents
BP673-1 |
1 g | Verre ambré |
67.25€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648393
|
Fisher BioReagents
BP673-5 |
5 g | Verre ambré | ||||||
Description
Identifiants chimiques
108321-42-2 | |
692.70 | |
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N | |
(2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique |
C20H44N4O18S2 | |
MFCD00058314 | |
134129582 | |
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O |
Spécification
G418 Sulfate | |
Solide | |
108321-42-2 | |
C20H44N4O18S2 | |
> 730μg/mg | |
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O | |
692.70 | |
692.7 | |
10% Max. |
G418 Sulfate | |
< 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm | |
> 98 % | |
MFCD00058314 | |
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N | |
(2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique | |
134129582 | |
>98% | |
Blanc |
Sécurité et traitement
DANGER !
Emergency Overview
May impair fertility. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. May cause allergic respiratory and skin reaction. Use only under a chemical fume hood. Wear personal protective equipment. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Use personal protective equipment. Do not breathe vapors/dust. Do not ingest. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : -20°C
- G418 sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .