Learn More
Sulfate G418 (poudre blanche à blanc cassé), Fisher BioReagents
Code produit. 10648393
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Verre ambré
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 108321-42-2
Formule moléculaire C20H44N4O18S2
Poids moléculaire (g/mol) 692.70
Numéro MDL MFCD00058314
Clé InChI UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
CID PubChem 134129582
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau G418 Sulfate
Type G418 Sulfate
Forme physique Solide
Absorbance < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm
Plage de pourcentage du dosage > 98 %
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 730μg/mg
Poids de la formule 692.7
Pourcentage de pureté >98%
Eau 10% Max.
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • G418 sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .