Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres en verre FRIO-Temp™ : remplis de liquide Enviro-Safe™
Idéal pour une utilisation dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves et banques du sang.
51.45€ - 98.10€
Spécification
Taille de flacon | 30 ml |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
Comprend | Revêtement en PTFE |
Matériau | Verre |
Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safetrade; |
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (métrique) | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Plage de températures (métrique) | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13089162
|
H-B Instrument™
B61004-0800 |
±0,5°°C | 15°C à 50°C | Incubateur | Thermomètre de vérification : Easy-Read | ||||
13069162
|
H-B Instrument™
B61004-0500 |
±0,5°C | 15°C à 50°C | Incubateur | Thermomètre de vérification |
82.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13029162
|
H-B Instrument™
B61004-0400 |
±0,5°C | -5°C à +20°C | Banques du sang | Thermomètre de vérification |
81.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13049162
|
H-B Instrument™
B61004-0100 |
±0,5°C | -5°C à +15°C | Réfrigérateur | Thermomètre de vérification |
98.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fourni avec une déclaration d’exactitude traçable NIST™ et DKD, un numéro de série unique ainsi que des fixations Velcro™ et aimantées. Visser simplement le thermomètre avec le bouchon dans le flacon pour le fixer à l’échantillon de test.
Spécification
30 ml | |
Revêtement en PTFE | |
Liquide Enviro-Safetrade; | |
0,5°C |
ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Verre | |
±0,5°°C |