Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres en verre FRIO-Temp™ : remplis de liquide Enviro-Safe™
Idéal pour une utilisation dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves et banques du sang.
Marque: H-B Instrument™ B61004-0400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fourni avec une déclaration d’exactitude traçable NIST™ et DKD, un numéro de série unique ainsi que des fixations Velcro™ et aimantées. Visser simplement le thermomètre avec le bouchon dans le flacon pour le fixer à l’échantillon de test.
Spécification
30 ml | |
Banques du sang | |
5,3 in | |
Verre | |
Thermomètre de vérification | |
- 5°C | |
±0,5°C |
ISO / CEI 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Revêtement en PTFE | |
135 mm | |
Liquide Enviro-Safetrade; | |
20°C | |
-5°C à +20°C | |
0,5°C |