Learn More
Acide formique, réactif ACS, 88 %, Thermo Scientific Chemicals
33.10€ - 292.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.025 |
Clé InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
CID PubChem | 284 |
ChEBI | CHEBI:30751 |
Nom IUPAC | methanol |
SMILES | C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10391731
|
Thermo Scientific Acros
410775000 |
500ml | Flacon en plastique |
33.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697021
|
Thermo Scientific Acros
410770025 |
2,5 L | Flacon en plastique |
101.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904891
|
Thermo Scientific Acros
410770100 |
10 L | Récipient en plastique |
292.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64-18-6 | |
46.025 | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
CHEBI:30751 | |
C(=O)O |
CH2O2 | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
284 | |
methanol |
Spécification
Formic acid | |
8,0°C | |
88% | |
HCO2H | |
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt | |
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N | |
methanol | |
284 | |
46.02 | |
Réactif ACS | |
60°C | |
Liquide | |
0,002% max. |
64-18-6 | |
101,0°C | |
CH2O2 | |
01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177 | |
solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et la glycérine | |
C(=O)O | |
46.025 | |
CHEBI:30751 | |
88% | |
1,2200 g/ml | |
Authentique | |
1,3711 à 1,3731 | |
1,22 |
Sécurité et traitement
danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Formic acid, 88%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.