Learn More
Acide formique, réactif ACS, 88 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11904891
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Point de fusion 8,0°C
Point d’ébullition 101,0°C
Plage de pourcentage du dosage 88%
Formule linéaire HCO2H
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et la glycérine
Poids de la formule 46.02
Pourcentage de pureté 88%
Qualité Réactif ACS
Densité 1,2200 g/ml
Quantité 10 L
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3711 à 1,3731
Résidus après évaporation 0,002% max.
Gravité spécifique 1,22