Learn More
Fluorocyclohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
113.00€ - 337.00€
Identifiants chimiques
CAS | 372-46-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11F |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.15 |
Clé InChI | GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv |
CID PubChem | 78988 |
Nom IUPAC | fluorocyclohexane |
SMILES | C1CCC(CC1)F |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
372-46-3 | |
102.15 | |
cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv | |
fluorocyclohexane |
C6H11F | |
GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N | |
78988 | |
C1CCC(CC1)F |
Spécification
Fluorocyclohexane | |
13.0°C | |
103.0°C to 105.0°C | |
Authentique | |
C6H11F | |
0.928 | |
GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N | |
fluorocyclohexane | |
78988 | |
97% |
372-46-3 | |
0.9280g/mL | |
5°C | |
96% min. (GC) | |
C6H11F | |
cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv | |
C1CCC(CC1)F | |
102.15 | |
102.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-754-9
- Fluorocyclohexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only