Learn More
Sel de sodium de fluorescéine, indicateur, 98,5 à 100,5 %, Honeywell™
Indicateur, 98,5-100,5 %
64.19€ - 1532.24€
Identifiants chimiques
CAS | 518-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H10Na2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.28 |
Numéro MDL | MFCD00167039 |
Clé InChI | NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15682930
|
Honeywell-Fluka
28803-100G |
100 g | Bouteille en verre |
64.19€
100g |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15692930
|
Honeywell-Fluka
28803-1KG |
1 kg | Bouteille en verre |
440.83€
1kg |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15602940
|
Honeywell-Fluka
28803-4X1KG |
4 x 1 kg | Bouteille en verre |
1532.24€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
518-47-8 | |
376.28 | |
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12 |
C20H10Na2O5 | |
MFCD00167039 | |
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate |
Spécification
Fluorescein Sodium Salt | |
518-47-8 | |
MFCD00167039 | |
3833041 | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12 | |
376.28 | |
98.5 to 100.5% | |
Rouge |
>300°C | |
C20H10Na2O5 | |
NONH for all modes of transport | |
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L | |
disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate | |
376.27g/mol | |
Indicateur | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-253-0