Learn More
Sel de sodium de fluorescéine, indicateur, 98,5 à 100,5 %, Honeywell™
Code produit. 15692930
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Indicateur, 98,5-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518-47-8
Formule moléculaire C20H10Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 376.28
Numéro MDL MFCD00167039
Clé InChI NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein Sodium Salt
Point de fusion >300°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3833041
Poids de la formule 376.27g/mol
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5%
Qualité Indicateur
Conditionnement Bouteille en verre
Couleur Rouge
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre