Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
100-200 mesh
128.06€ - 418.53€
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Numéro MDL MFCD00078249
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15652080
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
220736-250G
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15642080
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
220736-1KG
1 kg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Identifiants chimiques
1343-88-0
100.39
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
MgO3Si
MFCD00078249
Spécification
Florisil™
MgO3Si
100 to 200mesh
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
100.39g/mol
1343-88-0
MFCD00078249
NONH for all modes of transport
100.39
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-681-1