Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
Code produit. 15652080
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
100-200 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Numéro MDL MFCD00078249
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
Quantité 250 g
Dimensions de la maille 100 to 200mesh
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 100.39g/mol