Learn More
Florisil™, activé à 675°C, de 60 à 100 mesh, réactif BAKER ANALYSED™, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
441.00€ - 1445.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1343-88-0 |
---|---|
Formule moléculaire | MgO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.39 |
Clé InChI | ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15508124
|
Avantor J.T.Baker
3372-07 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
441.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15518124
|
Avantor J.T.Baker
3372-08 |
2 kg | Seau en PE |
1445.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Adapté à une utilisation dans le nettoyage chromatographique des résidus de pesticides
Identifiants chimiques
1343-88-0 | |
MgO3Si | |
100.39 | |
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N |
Spécification
Florisil™ | |
1343-88-0 | |
60 to 100 Mesh | |
100.39 | |
Réactif BAKER ANALYZED™ |
Activated at 675°C | |
MgO3Si | |
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N | |
1L = 2.51kg |