Learn More
Florisil™, activé à 675°C, de 60 à 100 mesh, réactif BAKER ANALYSED™, J.T.Baker™
Code produit. 15508124
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Adapté à une utilisation dans le nettoyage chromatographique des résidus de pesticides
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
Note relative au nom Activated at 675°C
Quantité 500 g
Dimensions de la maille 60 to 100 Mesh
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.51kg
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™