Learn More
Cole-Parmer™ Ballon florentin Stuart™ revêtu de plastique pour évaporateurs rotatifs Stuart™
Le revêtement en plastique prévient l’éclatement du verre. À utiliser avec les évaporateurs rotatifs Stuart™.
305.72€ - 463.41€
Spécification
Description | Flacon d’évaporation |
---|---|
Matériau | Verre avec revêtement en plastique |
Joint conique standard | 29/32 |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12417742
|
Cole-Parmer™
10096-59 |
2 l |
463.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447742
|
Cole-Parmer™
10096-62 |
500 ml |
305.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs Stuart™
- Verre avec revêtement en plastique
- Prise 29/32
Spécification
Flacon d’évaporation | |
Verre avec revêtement en plastique | |
29/32 | |
Plat |