Learn More
Cole-Parmer™ Ballon florentin Stuart™ revêtu de plastique pour évaporateurs rotatifs Stuart™
Le revêtement en plastique prévient l’éclatement du verre. À utiliser avec les évaporateurs rotatifs Stuart™.
Marque: Cole-Parmer™ 10096-59
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs Stuart™
- Verre avec revêtement en plastique
- Prise 29/32
Spécification
Flacon d’évaporation | |
Verre avec revêtement en plastique | |
Plat |
2 l | |
29/32 |