Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
Gloves are flexible and comfortable while also providing protection against harmful chemicals, oils, and greases.
168.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
---|---|
Couleur | Vert |
Matériau | Nitrile |
Norme EN388 | 3121B |
Type de manchette de gant | Manchette |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845340
|
Ansell
C578070 |
7 |
168.00€
12 paires |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16855340
|
Ansell
C578080 |
8 |
168.00€
12 paires |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16865340
|
Ansell
C578090 |
9 |
168.00€
12 paires |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16875340
|
Ansell
C578100 |
10 |
168.00€
12 paires |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gloves combine flexibility, dexterity, and mechanical resistance
- Coating is resistant to chemicals, oils, greases, gasoline, petrol, alcohol, alkali, and salts
Spécification
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Nitrile | |
Manchette | |
Doublés | |
L27 |
Vert | |
3121B | |
Coton interlock | |
Produits chimiques, huile, graisse, essence, alcools, alcalis et sels | |
270 mm |