Learn More
Ansell Flexitril™ L27 Nitrile-Coated Chemical/Liquid Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Les gants associent flexibilité, dextérité et résistance mécanique
- Le revêtement est résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux graisses, à l’essence, à l’alcool, aux alcali et sels
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Couleur | Vert |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 3121B |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Coton interlock |
Doublure | Doublés |
Résistant à | Produits chimiques, huile, graisse, essence, alcools, alcalis et sels |
Séries | L27 |