Learn More
Grant Instruments™ Tour de plateforme multi-niveaux avec tapis antidérapant pour PSU20i
Plateforme d’agitation plate avec plusieurs niveaux à utiliser avec l’agitateur orbital Grant PSU-20i. Chaque plateforme est équipée d’un tapis en caoutchouc noir pour fournir une surface antidérapante aux récipients posés dessus
381.00€ - 662.00€
Spécification
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Dimensions (L x l) | 480 x 380 mm |
À utiliser avec (équipement) | PSU-20i |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12914035
|
Grant Instruments™
PP-20-2 |
2 niveaux |
381.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11411068
|
Grant Instruments™
PP-20-3 |
3 niveaux |
523.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12924035
|
Grant Instruments™
PP-20-4 |
4 niveaux |
662.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec la plateforme d’agitation orbitale PSU 20i
- 2, 3, ou 4 niveaux
- Les tampons en caoutchouc noirs fournissent une surface antidérapante pour les récipients sur la plateforme.
Spécification
Caoutchouc | |
480 x 380 mm | |
PSU-20i |