Learn More
Grant Instruments™ Tour de plateforme multi-niveaux avec tapis antidérapant pour PSU20i
Plateforme d’agitation plate avec plusieurs niveaux à utiliser avec l’agitateur orbital Grant PSU-20i. Chaque plateforme est équipée d’un tapis en caoutchouc noir pour fournir une surface antidérapante aux récipients posés dessus
Marque:  Grant Instruments™ PP-20-2
Code produit. 12914035
  • 381.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec la plateforme d’agitation orbitale PSU 20i
  • 2, 3, ou 4 niveaux
  • Les tampons en caoutchouc noirs fournissent une surface antidérapante pour les récipients sur la plateforme.
Spécification
Spécification
Caoutchouc
2 niveaux
2 niveaux
480 x 380 mm
PSU-20i