Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour flacons pour bains-marie à agitation Grant
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml). Le plateau pour flacons Grant Instruments™ pour bains-marie à agitation Grant est compatible avec les supports et les racks ou il peut être utilisé seul pour accueillir des sachets et récipients divers.
321.00€ - 375.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 25 à 1 000 ml |
---|---|
Type | Plateau pour flacon |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15345822
|
Grant Instruments™
TF12 |
LSB12 |
321.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15375822
|
Grant Instruments™
TF18 |
LSB18 |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Include threaded holes to accept flask clamps or holder for deep well plates (=2ml). Grant Instruments™ Flask Tray for Grant Shaking Water Baths are compatible with SR plate holders and racks or can be used alone to accommodate bags and miscellaneous vessels.
- Convient aux flacons de 25 à 1000 ml
- Pour une utilisation avec les modèles de bain-marie à agitation suivants :
- LSB12
- LSB18
- OLS26
- Compatible avec les supports de plaques SH ou les racks SR
- Plateau pour tubes à essai TF26 également compatible avec les racks SR
- Peut être utilisé seul pour accueillir des sachets et des récipients divers.
Spécification
25 à 1 000 ml | |
Plateau pour flacon |