Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour flacons pour bains-marie à agitation Grant
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml). Le plateau pour flacons Grant Instruments™ pour bains-marie à agitation Grant est compatible avec les supports et les racks ou il peut être utilisé seul pour accueillir des sachets et récipients divers.
Marque: Grant Instruments™ TF12
52.26 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Include threaded holes to accept flask clamps or holder for deep well plates (=2ml). Grant Instruments™ Flask Tray for Grant Shaking Water Baths are compatible with SR plate holders and racks or can be used alone to accommodate bags and miscellaneous vessels.
- Convient aux flacons de 25 à 1000 ml
- Pour une utilisation avec les modèles de bain-marie à agitation suivants :
- LSB12
- LSB18
- OLS26
- Compatible avec les supports de plaques SH ou les racks SR
- Plateau pour tubes à essai TF26 également compatible avec les racks SR
- Peut être utilisé seul pour accueillir des sachets et des récipients divers.
Spécification
25 à 1 000 ml | |
LSB12 | |
Plateau pour flacon |