Learn More
BUCHI Joints pour flacons pour évaporateurs
Joint BUCHI d’origine pour Rotavapor™ industriel.Optimisez les performances de votre distillation grâce à des pièces de rechange de haute qualité et résistantes aux produits chimiques.
171.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10270402
|
BUCHI
034152 |
Joint pour flacon bécher |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- High chemical resistance
- OEM seal for proper fit and performance
- PTFE, Viton and silicone seal
Spécification
Joints pour flacons |