Learn More
BUCHI Joints pour flacons pour évaporateurs
Joint BUCHI d’origine pour Rotavapor™ industriel.Optimisez les performances de votre distillation grâce à des pièces de rechange de haute qualité et résistantes aux produits chimiques.
Marque:  BUCHI 034152
Code produit. 10270402
  • 171.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Joint OEM pour un ajustement et des performances optimaux
  • Joint en PTFE, Viton et silicone
Spécification
Spécification
Joint pour flacon bécher
Joints pour flacons