Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages à position fixe
Les pinces multi-usages à position fixe OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
33.50€ - 126.00€
Spécification
Type | Pince fixe |
---|---|
Comprend | Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre |
Dimensions | Moyenne |
Code produit | Marque | Description | Jaw Type | Matériau | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Jaw Type | Matériau | Dimensions (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15712269
|
OHAUS™
30392217 |
Pince, multi-usage, CLM-FIXED3DZM | 3 broches à ajustement double | Nickelé | de 0 à 69 mm |
41.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15722269
|
OHAUS™
30392218 |
Pince, multi-usage, CLM-FIXED2SZM | 2 broches à ajustement simple | Nickelé | de 0 à 77 mm |
33.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15732279
|
OHAUS™
30392229 |
Pince, multi-usage, CLM-FIXED3DSM | 3 broches à ajustement double | Acier inoxydable | de 0 à 69 mm |
126.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15742279
|
OHAUS™
30392230 |
Pince, multi-usage, CLM-FIXED2SSM | 2 broches à ajustement simple | Acier inoxydable | de 0 à 77 mm |
99.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Pince fixe | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre | |
Moyenne |