Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages à position fixe
Les pinces multi-usages à position fixe OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30392229
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spezifikation
Pince fixe | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre | |
5,75 po | |
Moyenne | |
3 broches à ajustement double |
Acier inoxydable | |
Pince, multi-usage, CLM-FIXED3DSM | |
146,00 mm | |
de 0 à 69 mm |