Learn More
SCAT™ Raccords pour systèmes HPLC
Connectez vos capillaires HPLC de manière sûre et étanche au système SCAT. Les raccords SCAT PFA sont résistants aux produits chimiques et s'adaptent aux Safety Caps et Safety Waste Caps. Disponible pour différentes tailles de capillaires.
Marque: SCAT™ 160500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les raccords SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :- Raccords PFA avec ferrule intégrée de différentes couleurs et diamètres.
- Connecteurs de tubes de différents diamètres
Spécification
Clé d’installation | |
Solvent Handling | |
PFA Fittings |
Argent | |
Clé d’installation à forme hexagonale pour raccords PFA, comprenant une pince capillaire à coupe propre, une lame de rechange | |
Aluminium |