Learn More
Cytiva Cassette
Pour une utilisation avec le collecteur de fractions F9-C et le système de chromatographie ÄKTA avant. Les cassettes GE Healthcare sont disponibles pour les plaques à puits profonds ou les tubes de 3 ml pour le traitement à grande échelle d’échantillons dans des applications de chromatographie. Paquet de 2.
Marque: Cytiva 28-9564-27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cassettes Cytiva sont disponibles en boîtes de deux (2) pour le traitement à grande échelle d’échantillons dans des applications de chromatographie à l’aide du collecteur de fractions F9-C et du système de chromatographie ÄKTA avant.- Pour plaques à puits profonds (dans collecteur de fractions flexible) : Contient des plaques Deep-well à 24, 48 ou 96 puits
- Pour les tubes de 3 ml : Peut accueillir jusqu’à 40 tubes
Spécification
Applications de chromatographie | |
Cassette | |
À utiliser avec des tubes de 3 ml |
Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant | |
2/boîte |