Learn More
Cytiva Cassette
Pour une utilisation avec le collecteur de fractions F9-C et le système de chromatographie ÄKTA avant. Les cassettes Cytiva sont disponibles pour les plaques Deep-Well ou les tubes de 3 ml pour le traitement à grande échelle d’échantillons dans des applications de chromatographie. Boîte de 2.
157.00€ - 159.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant |
Type | Cassette |
Quantité | 2/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12229319
|
Cytiva
28954212 |
Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant | À utiliser avec une plaque à 24, 48 ou 96 puits profonds |
157.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11949155
|
Cytiva
28-9564-27 |
Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant | À utiliser avec des tubes de 3 ml |
159.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les cassettes Cytiva sont disponibles en boîtes de deux (2) pour le traitement à grande échelle d’échantillons dans des applications de chromatographie à l’aide du collecteur de fractions F9-C et du système de chromatographie ÄKTA avant.- Pour les plaques Deep-Well (dans le collecteur de fraction flexible) : peut contenir 24, 48 ou 96 plaques Deep-Well
- Pour les tubes de 3 ml : peut contenir jusqu’à 40 tubes
Spécification
Applications de chromatographie | |
Collecteur de fractions F9-C et système de chromatographie ÄKTA avant | |
Cassette | |
2/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Cassette