Learn More
Fisherbrand™ Pissettes avec étiquettes de sécurité Right-To-Know
Conservez vos liquides dans des flacons portant un marquage clair pour éviter les erreurs d’utilisation. Les pissettes avec étiquettes de sécurité et d’information Bel Art™ sont disponibles en flacons pré-imprimés ou à personnaliser.
12.45€ - 22.09€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduated | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12319195
|
Fisherbrand™
11716-3001 |
500 ml | Rouge | Acétone | N/A | ||||
12329195
|
Fisherbrand™
11716-3050 |
500 ml | Assorties | Variety | N/A | ||||
12349185
|
Fisherbrand™
11716-3008 |
500 ml | Jaune | Isopropanol | N/A | ||||
12369185
|
Fisherbrand™
11716-3015 |
500 ml | Jaune | Hypochlorite de sodium | N/A | ||||
12339185
|
Fisherbrand™
11716-3004 |
500 ml | Bleu | Eau distillée | N/A | ||||
12359185
|
Fisherbrand™
11716-3011 |
500 ml | Vert | Methanol | N/A | ||||
12339195
|
Fisherbrand™
11716-3019 |
500 ml | Naturel | Ethanol | N/A | ||||
12349195
|
Fisherbrand™
11732-3019 |
1000 ml | Naturel | Ethanol | N/A | ||||
12309195
|
Fisherbrand™
11732-3015 |
1000 ml | Jaune | Sodium Hypochlorite | N/A | ||||
12399185
|
Fisherbrand™
11732-3011 |
1000 ml | Vert | Methanol | N/A | ||||
12379185
|
Fisherbrand™
11732-3004 |
1000 ml | Bleu | Eau distillée | N/A | ||||
Description
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Fisherbrand™ Safety-Labeled Right-to-Know Wash Bottles are available in both preprinted and Label Your Own bottles.
- Nom chimique et formule
- Losange NFPA™ en couleur
- Dangers pour la santé
- N° CAS (Chemical Abstract Service)
- Vêtements et équipement de protection suggérés
- Les bouchons en couleur facilitent l’identification.
- Flacons en PEBD avec bouchons en PP
- Flacons “Label Your Own Bottles” également disponibles
- Les flacons étiquetés comme contenant de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) sont blancs, ce qui en protège le contenu de la lumière.
- À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD ; Les flacons étiquetés comme contenant de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) sont BLANCS, ce qui en protège le contenu de la lumière.
Compliance
Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
PEBD | |
Oui | |
No | |
Cylindrique | |
Polypropylène | |
Polypropylene Closure |
OSHA 29 CFR 1910.1200 | |
Non autoclavable | |
Large | |
Wash Bottle | |
53 mm | |