Learn More
Fisherbrand™ Pissettes avec étiquettes de sécurité Right-To-Know
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
À utiliser avec (application):
Acétone
Eau distillée
Ethanol
Hypochlorite de sodium
Isopropanol
Methanol
Sodium Hypochlorite
Variety
Description
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Fisherbrand™ Safety-Labeled Right-to-Know Wash Bottles are available in both preprinted and Label Your Own bottles.
- Nom chimique et formule
- Losange NFPA™ en couleur
- Dangers pour la santé
- N° CAS (Chemical Abstract Service)
- Vêtements et équipement de protection suggérés
- Les bouchons en couleur facilitent l’identification.
- Flacons en PEBD avec bouchons en PP
- Flacons “Label Your Own Bottles” également disponibles
- Les flacons étiquetés comme contenant de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) sont blancs, ce qui en protège le contenu de la lumière.
- À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD ; Les flacons étiquetés comme contenant de l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) sont BLANCS, ce qui en protège le contenu de la lumière.
Compliance
Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Vert, Natural |
À utiliser avec (application) | Methanol |
Matériau | PEBD |
Quantité | 4/boîte |
Couleur de bouchon | Vert |
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Closure Included | Oui |